Learn More
100% Biodiesel, VHG™
Codice prodotto. 17988564
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
20mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17988564 100 mL 100mL
17937144 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17988564 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGBDBLEND100P100
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
100% Biodiesel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bio Diesel Fuel
CAS 870530-78-2
Nomi componenti o analita Bio Diesel Fuel
Shipping Condition Room Temperature
Concentrazione 100%
Sinonimo Diesel fuel substitutes, biodiesel, B 10, B 10 biofuel, B 100, B 100 biofuel, B 20, B 20 biofuel, B 5, B 5 biofuel, B 50, B 50 biofuel, Biodiesel, Biofuels, biodiesel, Biodiesel fuel
IUPAC Name Biodiesel Fuel
Solvent or Matrix High Cetane Diesel Fuel/Biodiesel
Quantità 100 mL