Learn More
Thermo Scientific™ Ghiere in grafite 100% per strumenti Thermo Scientific
Codice prodotto. 10110943 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agilent Injectors and Non-MS Detectors
Strumenti Thermo Scientific
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Injectors and Non-MS Detectors
Diametro (sistema metrico):
0.32 mm
0.53 mm
3.175 mm
6.35 mm
Da 0.1 a 0.25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10110943 Strumenti Thermo Scientific 0.32 mm pezzi 10
10444793 Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Injectors and Non-MS Detectors 0.53 mm pezzi 10
10756144 Strumenti Thermo Scientific Da 0.1 a 0.25 mm pezzi 10
10409624 Agilent Injectors and Non-MS Detectors 6.35 mm pezzi 10
10311485 Agilent Injectors and Non-MS Detectors 3.175 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10110943 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 29053487
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Ensure reliable connections for Thermo Scientific™ GC instruments with these Thermo Scientific™ 100% Graphite Ferrules for Thermo Scientific Instruments.
Ensure optimal performance of your Thermo Scientific™ GC instrument with Thermo Scientific™ Ferrules. They are available in three different materials and in various dimensions to accommodate a range of instruments and applications. All ferrules are are supplied in contaminant-free, individual blister packs.
Features
  • Available in 100% graphite, 15% graphite/85% vespel and SilTite metal
  • Ferrules for different types of injectors and detectors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Ferrule
Descrizione D.I. 0.32 mm; per strumenti Thermo
Diametro (sistema metrico) 0.32 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Strumenti Thermo Scientific
Materiale 100% Graphite
Quantità Pack of 10