Learn More
Thermo Scientific™ Ghiere in grafite 100% per strumenti Thermo Scientific
Ensure reliable connections for Thermo Scientific™ GC instruments with these Thermo Scientific™ 100% Graphite Ferrules for Thermo Scientific Instruments.
43.90€ - 85.85€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10444793
|
Thermo Scientific™
29053486 |
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL Injectors and Non-MS Detectors | 0.53 mm |
74.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10110943
|
Thermo Scientific™
29053487 |
Strumenti Thermo Scientific | 0.32 mm |
85.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10756144
|
Thermo Scientific™
29053488 |
Strumenti Thermo Scientific | Da 0.1 a 0.25 mm |
83.20€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10409624
|
Thermo Scientific™
290GA107 |
Agilent Injectors and Non-MS Detectors | 6.35 mm |
43.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10311485
|
Thermo Scientific™
290GA108 |
Agilent Injectors and Non-MS Detectors | 3.175 mm |
43.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Ensure optimal performance of your Thermo Scientific™ GC instrument with Thermo Scientific™ Ferrules. They are available in three different materials and in various dimensions to accommodate a range of instruments and applications. All ferrules are are supplied in contaminant-free, individual blister packs.
Features- Available in 100% graphite, 15% graphite/85% vespel and SilTite metal
- Ferrules for different types of injectors and detectors
Specifica
100% Graphite |