Learn More
Hamilton™ 100 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Codice prodotto. 17834372
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
Custom
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Custom
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Cemented
Luer Lock
Luer Lock, Fixed
Luer Tip
Removable
Sample Lock
Materiale:
Borosilicate Glass
PTFE
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago Tipo di collegamento Materiale Dimensione della confezione
17834372 22 G Blunt Cemented PTFE Pezzo
17834242 No Needle Included No Needle Included Luer Tip PTFE Pezzo
17894402 22s G Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Cemented Stainless Steel Pezzo
17844252 22s G Blunt Cemented PTFE Pezzo
17824252 22s G Cone Cemented PTFE Pezzo
17854242 22s G Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Removable PTFE Pezzo
17814252 22s G Cone Removable Borosilicate Glass Pezzo
17864382 22s G Blunt Cemented Stainless Steel Pezzo
17844352 No Needle Included No Needle Included Removable PTFE Pezzo
17804252 22s G Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Sample Lock PTFE Pezzo
17894392 Custom Custom Cemented Borosilicate Glass Pezzo
17824412 No Needle Included No Needle Included Luer Lock PTFE Pezzo
17854212 No Needle Included No Needle Included Luer Lock, Fixed Borosilicate Glass Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 17834372 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore CAL81227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    295.13€ / pezzi 1
    Risparmia 31.87€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PTFE
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.057 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0161 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.46 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Gas Tight Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1710 N Syringe
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 100 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Blunt
Tipo di collegamento Cemented