Learn More
Labconco™ 100 mL Pear-Shaped Flask
Codice prodotto. 17213364 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17213364 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17213364 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7551600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    115.10€ / pezzi 1
    Risparmia 5.90€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Pear-shaped flask for CehtriVap concentrators.
  • Borosilicate glass 100 mL flask with 19/22 STJ
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Flask
Volume (sistema metrico) 100 mL