Learn More
Bel-Art™ Scatole per stoccaggio a 100 posti Scienceware™
Codice prodotto. 15446343
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15446343 Assortiti pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15446343 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F188510016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.63€
    70.05€ / pezzi 5
    Risparmia 23.58€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I contenitori per la conservazione in polipropilene a 100 posti permettono la conservazione compatta e sicura di fiale criogeniche e provette da 0.5, 1.5 e 2.0 ml. A differenza di quelli di cartone, questi contenitori non si rompono se esposti all'umidità o in caso di uso intenso.
  • Ideale per l'organizzazione su banco, nel congelatore o durante il trasporto
  • Utilizzo possibile a temperature da -80 °C a +121 °C (da 112 °F a +249 °F)
  • Cinque scelte di colore consentono di ordinare e organizzare visivamente campioni di diversi tipi
  • I coperchi incernierati con linguetta a scatto si aprono facilmente e si chiudono in modo sicuro; il colore trasparente traslucido consente sempre di vedere l'interno
  • Le scatole nere opache sono ideali per campioni fotosensibili
  • Ciascuna posizione nella scatola è contrassegnata da una griglia alfanumerica
  • Elementi “antiscivolo” sagomati sul fondo e nel coperchio garantiscono un impilamento sicuro
Misure delle scatole: 6 x 5.7 x 2.2 pollici di altezza (15.4 x 14.3 x 5.6 cm di altezza) e 5.7 x 5.7 x 2.2 pollici di altezza (14.3 x 14.3 x 5.6 cm di altezza) senza cerniere e linguetta.
  • Fondo della scatola trasparente per l'ispezione visiva
  • Coperchio disponibile in quattro colori fluorescenti, colore naturale o in una confezione di colori assortiti
Order Info
Rack per congelatori disponibili separatamente.
These boxes do not fit in standard freezer racks
Specifica
Colore Assortiti
Materiale Polipropilene
Forma Pozzetti quadrati
Da utilizzare con (applicazione) Per provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml
Capacità Provette e fiale criogeniche da 100 x 0.5, 1.5 e 2 ml
N. di comparti 100
No. of Places 100
Product Type Contenitore per la conservazione criogenica in congelatore
Quantità 5/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 154 x 143 x 56 mm
Lunghezza (sistema metrico) 154 mm
Larghezza (sistema metrico) 143 mm
Altezza (sistema metrico) 56 mm