Learn More
Fisherbrand™ 100-Well Microtube Storage Boxes
Codice prodotto. 15459123 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Matrice:
10 x 10
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Matrice Dimensione della confezione
15459123 10 x 10 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15459123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.95€
    31.57€ / pezzi 5
    Risparmia 21.38€
    40% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Stores up to 100 microtubes and cryogenic vials. ™
  • For larger storage requirements of 1.5/2.0 mL microtubes or cryogenic vials.
  • Easy-open hinged lid with snap clasp 100 wells
  • Well dia. 1.23cm
  • Dimensioni: 5.6 x 6 x 2.2 in (14.1 x 15.1 x 5.7cm)
Specifica
Chiusura inclusa Hinged Lid with Snap Clasp
Autoclavabile Autoclavable
Colore Arancione
Capacità Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL)
Materiale Plastica
Posizioni 1
Forma Square
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microtubes and cryogenic vials
Dimensioni (L x P x A) 14.1 x 15.1 x 5.7cm
Lunghezza (sistema metrico) 14.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 1.23 cm
Product Type Microcentrifuge Tube Storage Box
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 5.6 cm
Matrice 10 x 10
Larghezza (sistema metrico) 15.1 cm