Learn More
Brady™ Create i vostri kit di lockout riempiendo la sacca con i dispositivi necessari. La sacca per lockout è realizzata in nylon cordura rosso 1. denari con tracolla da 95 cm. Dotata di tasca anteriore con chiusura e due portaoggetti in rete laterali.
Codice prodotto. 11716805 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black on Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11716805 Black on Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11716805 Fornitore Brady™ N. del fornitore 806200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.95€
    77.66€ / pezzi 1
    Risparmia 8.29€
    9% Sconto
In stock
Create your own lockout kits by filling the satchel with the lockout devices you need. Our Lockout Satchel is made from 1000 denier red cordura nylon with a 95 cm shoulder strap.
  • Includes latchable front pocket and two side mesh holders.
  • Dimensions: 100 x 380 x 355 mm (D x W x H)
  • Contents not included.
Specifica
Product Type Lockout Satchel
Alternate Part Number LOCKOUT SATCHEL W/ SHOULDER STRAP
Colore Black on Red
Quantità 1 Ea.