Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories
Codice prodotto. 16241972
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Friction Pad
O-ring
Tool
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
16241972 O-ring pezzi 4
16240921 Tool Pezzo
16250921 Friction Pad Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16241972 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 0010298
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Assortment of accessories for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Assortment of accessories, replacement parts for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Certifications
Certifications USP Class VI - Non-Cytotoxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
N. per confezione Pack of 4
Volume (sistema metrico) margine 1000mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiberlite 1000 mL Bottle
Certificazione/Conformità USP Class VI Non-Cytotoxic
Product Type O-ring