Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1000: Siringhe ad ago fisso, terminale LTN, misura 22, lunghezza ago 2 poll.
Codice prodotto. 10098400
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
1.0 ml
2.5 mL
5 mL
5.0 ml
10 mL
Numero dei punti dell'ago:
2
3
5
Modello:
Model 1001
Model 1002
Model: 1002
Model: 1005
Model: 1010
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Numero dei punti dell'ago Modello Dimensione della confezione
10098400 10 mL 2 Model: 1010 Pezzo
10687255 5.0 ml 3 Model: 1005 Pezzo
10248051 1.0 ml 3 Model 1001 Pezzo
10538131 1.0 ml 2 Model 1001 Pezzo
10454291 5.0 ml 2 Model: 1005 Pezzo
10038350 2.5 mL 2 Model: 1002 Pezzo
10258384 10 mL 5 Model: 1010 Pezzo
10455631 1 mL 5 Model 1001 Pezzo
10048350 2.5 mL 5 Model 1002 Pezzo
10051642 5 mL 5 Model: 1005 Pezzo
10250723 10 mL 3 Model: 1010 Pezzo
10139731 2.5 mL 3 Model: 1002 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10098400 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 81617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    148.42€ / pezzi 1
    Risparmia 9.58€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL. A variety of different terminations and needle options are available in this series.
1000 Series Syringe Terminations
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN)- For mid volume syringes the needles are cemented into the glass syringe barrel at a point corresponding to the zero graduation mark. With this termination, dead volume is limited to the internal volume of the needle. Not autoclavable. Needle gauge is determined by the syringe volume and are not user-selectable.
    • Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 33-10
    • Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 33-10
    • Point Style 5 - Conical needle with side port for penetration of septa, thin-gauged vinyls and plastics without coring. Available gauges: 26-10
TLL senza flangia
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.57 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.016 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.028 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.695 in.
Diametro (sistema metrico) interno 14.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 17.7 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for manual and automated HPLC injections, commonly used in syringe pumps and other liquid handling instruments
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 200 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello Model: 1010
Numero dei punti dell'ago 2
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago 5.1 cm
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Luer Tip, Cemented