Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1000: Siringhe Luer-Lock, terminale LT
Codice prodotto. 10098330
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.0 ml
2.5 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10098330 10 mL Pezzo
10548511 2.5 mL Pezzo
10568891 5 mL Pezzo
10538511 1.0 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10098330 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 81601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    93.52€ / pezzi 1
    Risparmia 31.48€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL. A variety of different terminations and needle options are available in this series.
1000 Series Syringe Terminations
Luer Tip (LT)- This termination has a PTFE, male Luer taper with nickelplated brass locking hub for use with Kel-F needles, metal hub needles, and universal connectors. Also, the TLL is used with Hamilton diluters/dispensers, OEM applications, and manual operations. Autoclavable when disassembled, except on 25 mL and greater syringes. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
TLL senza flangia
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.57 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.695 in.
Diametro (sistema metrico) interno 14.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 17.7 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for manual and automated HPLC injections, commonly used in syringe pumps and other liquid handling instruments
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 200 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1010
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo di collegamento Luer Tip