Learn More
Hamilton™ 1000 Series Luer Tip Cemented Needle Syringes
Descrizione
- Mid-volume gastight syringes
- Luer tip
- Cemented needle
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Calibro dell'ago | Custom |
| Diametro (sistema metrico) interno | 10.3 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13.5 mm |
| Product Type | Gastight Syringe Needle |
| Pressione max | 200 psig (13.8 bar) |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Modello | 1005 |
| Min. Temperature (Metric) | 10°C |
| Quantità | 1/Pk. |
| Vedi altri risultati |