Learn More
Hamilton™ 1000 Series Standard PTFE Instrument Syringes without Needles
Descrizione
- Syringe life is exceptional when used in conjunction with Hamilton™ precision syringe drives
- Enables precision liquid handling
- Gastight for leak-free performance
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 14.6 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17.7 mm |
| Product Type | Gastight Syringe |
| Pressione max | 200 psi |
| Temperatura max (sistema metrico) | 115°C |
| Modello | 1010 |
| Min. Temperature (Metric) | 10°C |
| Quantità | 1/Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Vedi altri risultati |