missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ 10058-F4

Codice prodotto. 30001996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001996 50 mg 50mg
30001987 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30001996 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4406/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibits c-Myc-Max dimerization

10058-F4 is a cell permeable c-Myc-Max dimerization inhibitor. Inhibits proliferation, induces apoptosis and arrests cells in G0/G1 in rat1a-c-Myc cells. Also reduces tumor growth in vivo. In lymphoma cells, 10058-F4 decreases glucose uptake and expression of glycolysis-associated genes and reduces cell viability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 403811-55-2
Formula molecolare C12H11NOS2

Specifica

Materiale o nome chimico 10058-F4
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 249.35
Forma fisica Solid
Colore Yellow
Purezza >99%
Peso molecolare 249.346
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.