Learn More
10058-F4, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465298
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16465298 10 mg 10mg
16421507 50 mg 50mg
16418017 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16465298 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12702
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress 10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
Specifica
Materiale o nome chimico 10058-F4
Forma fisica Solid
CAS 403811-55-2
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H11NOS2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 41 mg/mL (164.43 mM)
SMILES O=C1NC(S/C1=C/C2=CC=C(CC)C=C2)=S
Molecular Weight (g/mol) 249.35
Peso formulazione 249.35
Percent Purity 99.18%
Grado Research
Research purposes only