Learn More
10058-F4
Codice prodotto. 15447019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15447019 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15447019 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65650.MA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 403811-55-2 | C12H11NOS2 | 249.346 g/mol
A c-Myc inhibitor that induces apoptosis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 10058-F4
CAS 403811-55-2
Colore Yellow
Formula molecolare C12H11NOS2
Numero MDL MFCD00758517
Quantità 10 mg
Sinonimo c-myc inhibitor, 5e-5-4-ethylbenzylidene-2-mercapto-1,3-thiazol-4 5h-one, 5-4-ethylphenyl methylene-2-thioxo-4-thiazolidinone, e-5-4-ethylbenzylidene-2-mercaptothiazol-4 5h-one, z,e-5-4-ethylbenzylidine-2-thioxothiazolidin-4-one, 5e-5-4-ethylphenyl methylidene-2-sulfanyl-1,3-thiazol-4-one, 5e-5-4-ethylphenyl methylidene-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one, 10058-f hplc , solid
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO; Soluble in water at concentrations less than 2mg/ml
InChI Key SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
IUPAC Name (5E)-5-[(4-ethylphenyl)methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 249.346
PubChem CID 1271002
Peso formulazione 249.35
Forma fisica Solid