missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-7 Antibody (CL11132) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30289431 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30289431 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30289431 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP344211

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

IL-7 Monoclonal antibody specifically detects IL-7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IL-7
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone CL11132
Concentrazione LYOPH
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL
Formulazione Lyophilized in 5% Trehalose.
Alias gene IL-7interleukin-7, interleukin 7
Specie ospite Mouse
Immunogeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P13232, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3574
Ricostituzione Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.