Learn More
Watson-Marlow Testa 102R
Descrizione
Testa per basse portate 102R
- Testa compatta per basse portate
- Design a rulli a molle per una maggiore durata del tubo e portate precise
- Facile caricamento del tubo continuo
- Fino a 106 ml/min. di portata continua
- Fino a 212 ml/min. di flusso intermittente
- Le teste accettano tubi con cinque diversi diametri interni per portate comprese tra 0,02 ml/min e 212 ml/min
Specifica
Specifica
| Portata | 0.003 to 54 mL/min. |
| Modello | 102R |
| Tipo | Low-flow Pumphead |
| Materiale rotore | IXEF PARA (Polyarylamide) |
| Speed | 65 rpm |
| Pressione massima | 30 psi |
| Materiale involucro | Polycarbonate |