Learn More
Ammonia solution 33%, BAKER, J.T. Baker™
Catalog Number 10473561
57.33 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
1 L
Laboratory Reagent
Punti di ebollizione 32°C to 37.7°C (1013 hPa)
CAS 1336-21-6
Punto di fusione -60°C to -57.5°C
Intervallo percentuale saggio 30 to 33%
Formula molecolare H5NO
Numero MDL MFCD00066650
Densità 0.88 - 0.91 g/cm³ (20°C)
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantità 1 L
SMILES N.O
IUPAC Name ammonium hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Residuo dopo la combustione max. 0.003%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.