Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ WetTask™ SXX Wipers
Codice prodotto. 12605636 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15.2 x 22.5 cm
Dimensione della confezione:
6 rotoli
Codice prodotto. 12605636
Marca: Kimberly-Clark™ 7769
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Kimtech™ WetTask SXX Wipers are ideal for solvent use, surface preparation and wiping harsh chemicals in industrial and healthcare sectors.
  • 6 x 175 white sheets (1,050 total)
  • Low-lint
  • Silicone free
  • pH stable
  • Ideal for solvent use, surface preparation and wiping harsh chemicals
  • Designed with the aviation transport sector
  • Certified to requirements of BMS 15-5F and AMZ 3819B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Light-duty Industrial Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.5 cm
Colore White
Dimensioni (L x P) 15.2 x 22.5 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) WetTask™ Roll Wiper Dispenser