Learn More
10beta-Peroxy delta 4-Tibolone, TRC
Codice prodotto. 30132638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132638 50 mg 50mg
30008814 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132638 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP29030050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105186-34-3
Formula molecolare C21 H28 O4
Molecular Weight (g/mol) 344.44
Sinonimo 19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 19-hydroperoxy-17-hydroxy-7-methyl-, (7α,17α)- (9CI), 10-Hydroperoxy-17-hydroxy-7α-methyl-19-nor-10β,17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 10β-Peroxy δ4-Tibolone, (7R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-10-hydroperoxy-17-hydroxy-7,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one, 10β-Hydroperoxy-17β-hydroxy-7α-methyl-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one
IUPAC Name (7R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-10-hydroperoxy-17-hydroxy-7,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES C[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(OO)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13
Specifications
Materiale o nome chimico 10beta-Peroxy delta4-Tibolone
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H28O4/c1-4-20(23)9-7-16-18-13(2)11-14-12-15(22)5-10-21(14,25-24)17(18)6-8-19(16,20)3/h1,12-13,16-18,23-24H,5-11H2,2-3H3/t13-,16+,17+,18+,19+,20+,21-/m1/s1
Peso formulazione 344.1988