Learn More
(10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin, TRC
Codice prodotto. 30134871
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134871 50 mg 50mg
17903905 10 mg 10mg
17940835 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134871 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29753050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144604-03-5
Formula molecolare C38 H67 N O12
Molecular Weight (g/mol) 729.94
Sinonimo (10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin A, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv.
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11E,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-13-hydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradec-11-ene-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)\C(=C\[C@]1(C)O)\C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico (10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin A
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C38H67NO12/c1-15-27-36(8,44)17-20(2)29(40)21(3)18-38(10,46-14)33(51-35-30(41)26(39(11)12)16-22(4)47-35)23(5)31(24(6)34(43)49-27)50-28-19-37(9,45-13)32(42)25(7)48-28/h17,21-28,30-33,35,41-42,44H,15-16,18-19H2,1-14H3/b20-17+/t21-,22-,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35+,36+,37-,38-/m1/s1
Peso formulazione 729.4663