Learn More
Thermo Scientific Maybridge Cyclopentyl isothiocyanate, 97%, 10g
Marca:  Thermo Scientific Maybridge TL00485EA
Cyclopentyl isothiocyanate, 97%, 10g
Codice prodotto. 10019451
  • 121.00€ / 10g
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026