Learn More
10H-Phenothiazine 5-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30421033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421033 50 mg -
30420055 500 mg -
30412584 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30421033 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP31809850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1207-71-2
Formula molecolare C12H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 215.27
Sinonimo Phenothiazine 5-Oxide, NSC 3554, Phenothiazine S-Oxide
IUPAC Name 10H-phenothiazine 5-oxide
SMILES O=S1c2ccccc2Nc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 10H-Phenothiazine 5-Oxide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H9NOS/c14-15-11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,13H
Peso formulazione 215.0405