Learn More
Macherey Nagel 10ML DMF-DMA, 1X10 ML
Marca:  Macherey Nagel 701430.110
10ML DMF-DMA, 1X10 ML
Codice prodotto. 16572510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.55€
    69.30€ / 10mL
    Risparmia 1.25€
    1% Sconto
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • DMF-DMA, 1x10 mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylformamide dimethylacetal
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni