Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL GSK-J4
Marca:  Medchem Express HY-15648B_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL GSK-J4
Codice prodotto. 18602573
  • 243.00€ / 1mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026