Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL PF-CBP1 hydrochloride
Marca:  Medchem Express HY-19999A_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL PF-CBP1 hydrochloride
Codice prodotto. 18620303
  • dietro preventivo / 1mL