Learn More
Fisherbrand™ 10mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 10-425 thread, Assembled septum
Codice prodotto. 11727577 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Black
Beige, White, Black
Black, Red, White
Blue, White, Black
Red, White, Black
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11727577 Beige, Red-Orange, Black Natural Rubber/TEF 1.3 mm pezzi 1000
11822562 Beige, White, Black Silicone/PTFE 1.5 mm pezzi 1000
11762448 Black, Red, White Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11772448 Red, White, Black Silicone/PTFE 1 mm pezzi 1000
11782448 Blue, White, Black Silicone/PTFE 1.5 mm pezzi 1000
11814860 Red, White, Black Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11727577
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 10mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Center hole
  • 10-425 thread
  • Combination Seal
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Diametro (sistema metrico) apertura 7 mm
Colore Beige, Red-Orange, Black
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Dimensione chiusura 10-425
Product Type Screw Cap