Learn More
Biochrom Quartz Flowcell with Screw and Connectors
Codice prodotto. 11683024 Sfoglia Tutto Harvard Bioscience Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Flow Cell
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11683024 Flow Cell Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11683024 Fornitore Biochrom N. del fornitore 80710040
Spedizione stimata: 09-03-2027
Quartz Flowcell with Screw and Connectors for use with Sipper Accessory of Ultrospec 7000/8000/9000 UV-Vis Spectrophotometers.
  • Easy to assemble
Specifica
Tipo Flow Cell
Descrizione 10 mm Quartz Flowcell with Screw and Connectors for Sipper Accessory
Quantità 1 Ea.
Lunghezza del percorso 10 mm
Volume (sistema metrico) 80 μL
For research use only.