Learn More
IBA Lifesciences 10x Buffer BXT
Codice prodotto. 15878907 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15878907 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15878907 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 21042025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
IBA Lifesciences GmbH 10x Buffer BXT; Strep-Tactin™XT Elution B. is a ready-to-use buffer for elution of Strep-tagged proteins from Strep-Tactin™ XT.
  • 10x Buffer BXT is a 10x concentrated Strep-Tactin™XT elution buffer containing biotin.
  • Biotin is a water-soluble B-complex vitamin, also known as vitamin B7 or vitamin H.
  • Biotin binds to Strep-Tactin™XT with very high affinity but reversibly and thereby allows the efficient elution of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins from the resin.
Please note that 10x Buffer BXT is not applicable for elution of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins from Strep-Tactin™, since biotin irreversibly binds to these resins, and thus Strep-Tactin™ cannot be regenerated.
Specifica
Quantità 25 mL
Tipo Biotin
Capacità (sistema metrico) 25 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer BXT (10x), Strep-Tactin®XT Biotin Elution Buffer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris, EDTA
Esclusivamente per scopi di ricerca.