Learn More
Abcam 10x EDTA Buffer pH 8.0
Codice prodotto. 32113789 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32113789 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32113789 Fornitore Abcam N. del fornitore ab64216500mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
EDTA buffer pH 8.0 for heat-induced antigen retrieval (HIER) during IHC (ab64216).
EDTA buffer pH 8.0 for heat-induced antigen retrieval (HIER) during IHC (ab64216).
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 500 mL
Status giuridico RUO