Learn More
Thermo Scientific™ Tampone DNA ligasi 10X T4
Codice prodotto. 11889622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11889622 1.5 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11889622 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore B69
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.90€
    22.65€ / 1.5mL
    Risparmia 0.25€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Safely ligate samples with this buffer, for use with T4 DNA Ligase and tested for the absence of endo- and exodeoxyribonucleases and ribonucleases.
10X T4 DNA Ligase buffer is used with T4 DNA Ligase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 10X
Quantità 1.5 mL
Product Type T4 DNA Ligase Buffer