Learn More
MedChemExpress 10Z-Nonadecenoic acid
Codice prodotto. 16454778
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16454778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16454778 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY113450
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress 10Z-Nonadecenoic acid is a kind of long-chain fatty acid with anti-tumor activity.
Specifica
Content And Storage Solution, -20°C, 2 years
Peso molecolare 296.49 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 73033-09-7
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Bersaglio Endogenous Metabolite