missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
11,11'-Piperazine-1,4-diylbis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepine), Mikromol™
Descrizione
11,11'-Piperazine-1,4-diylbis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepine)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Quetiapine Dimer Impurity |
| CAS | 945668-94-0 |
| Nomi componenti o analita | Quetiapine Dimer Impurity |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C30 H24 N4 S2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Quetiapine EP Impurity D, Quetiapine Impurity QTP-04, 11,11'-Piperazine-1,4-diylbis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepine), Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11,11'-(1,4-piperazinediyl)bis-, 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis[dibenzo[b,f][1,4]thiazepine], Quetiapine Fumarate Imp. D (EP), Quetiapine dimer impurity, Bis(dibenzothiazepinyl) piperazine, 1,4-Bis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazine, 11,11'-Piperazine-1,4-diylbis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepine), Quetiapine Fumarate Impurity D, Quetiapine Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C30H24N4S2/c1-5-13-25-21(9-1)29(31-23-11-3-7-15-27(23)35-25)33-17-19-34(20-18-33)30-22-10-2-6-14-26(22)36-28-16-8-4-12-24(28)32-30/h1-16H,17-20H2 |
| SMILES | C1CN(CCN1C2=NC3=CC=CC=C3SC4=CC=CC=C42)C5=NC6=CC=CC=C6SC7=CC=CC=C75 |
| IUPAC Name | 6-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzothiazepine |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?