Learn More
11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrocibenz[b,e]oxepin-11-ol, TRC
Codice prodotto. 30387585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30387585 100 mg
30380112 250 mg
30372394 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30387585 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD461765100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4504-88-5
Formula molecolare C19 H23 N O2
Molecular Weight (g/mol) 297.39
Sinonimo (11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol, Doxepin Hydrochloride Imp. B (EP), Doxepinol
IUPAC Name 11-[3-(dimethylamino)propyl]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ol
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2COc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
Peso formulazione 297.1729
Percent Purity >95%