Learn More
11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Mikromol™
Codice prodotto. 30050553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050553 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050553 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1130.510050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
CAS 1011758-06-7
Nomi componenti o analita 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C23 H29 N3 O2 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
InChI Formula InChI=1S/C23H29N3O2S/c1-2-27-17-18-28-16-15-25-11-13-26(14-12-25)23-19-7-3-5-9-21(19)29-22-10-6-4-8-20(22)24-23/h3-10H,2,11-18H2,1H3
SMILES CCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC Name 6-[4-[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepine
Molecular Weight (g/mol) 411.56
Quantità 50 mg
Peso formulazione 411.198 g/mol