Learn More
11-Aminoundecanoic acid, 97%
Codice prodotto. 10284460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10284460 250 g 250g
10655902 5 g 5g
10529790 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10284460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104712500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 2432-99-7 | C11H23NO2 | 201.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2432-99-7
Formula molecolare C11H23NO2
Molecular Weight (g/mol) 201.31
Numero MDL MFCD00008150
InChI Key GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo undecanoic acid, 11-amino, 11-aminoundecylic acid, 11-amino-undecanoic acid, omega-aminoundecanoic acid, ccris 39, unii-sfu34976hb, rilsan t, aminoundecanoicacid, reilsan es natural, 11-amino-undecanoicaci
PubChem CID 17083
ChEBI CHEBI:82387
IUPAC Name 11-aminoundecanoic acid
SMILES C(CCCCCN)CCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 11-Aminoundecanoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 187°C to 190°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2N(CH2)10CO2H
Quantità 250 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in butanol
Peso formulazione 201.31
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder