Learn More
11-Aminoundecanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 11-Aminoundecanoic acid |
| CAS | 2432-99-7 |
| Formula molecolare | C11 H23 N O2 |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | 11-Aminoundecanoic acid, Aminoundecanoic acid, NSC 240503, NSC 662428, Undecanoic acid, 11-amino-, 11-Aminoundecanoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14) |
| SMILES | NCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC Name | 11-aminoundecanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 201.306 |
| Peso formulazione | 201.1729 |