Learn More
11-Bromoundecanoic Acid, 98%
Codice prodotto. 10747333 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10747333 100 g Bottiglia in vetro 100g
10240163 25 g Bottiglia in vetro 25g
10257273 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10747333 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423161000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2834-05-1 | C11H21BrO2 | 265.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2834-05-1
Formula molecolare C11H21BrO2
Molecular Weight (g/mol) 265.19
Numero MDL MFCD00002732
InChI Key IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo undecanoic acid, 11-bromo, 11-bromodecanoic acid, 11-bromo-undecanoic acid, 11-bromoundecanoic acid,tech, 11-bromoundecanoicacid, 11bromoundecanoic acid, 11-bromohendecanoic acid, 11-bromo undecanoic acid, ksc489q1h, 11-bromoundecanoic acid
PubChem CID 17812
IUPAC Name 11-bromoundecanoic acid
SMILES C(CCCCCBr)CCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 11-Bromoundecanoic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48°C to 51°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 173°C to 174°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)10CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 02, II, 315
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols and hydrocarbons
Peso formulazione 265.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 11-Bromoundecanoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.