Learn More
11-(Chloroacetyl)-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one, TRC
Codice prodotto. 30366154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366154 2 g 2g
30359551 10 g -
30351961 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30366154 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3634052G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28797-48-0
Formula molecolare C14H10ClN3O2
Molecular Weight (g/mol) 287.7
IUPAC Name 11-(2-chloroacetyl)-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
SMILES ClCC(=O)N1c2ccccc2C(=O)Nc3cccnc13
Specifica
Materiale o nome chimico 11-(Chloroacetyl)-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C14H10ClN3O2/c15-8-12(19)18-11-6-2-1-4-9(11)14(20)17-10-5-3-7-16-13(10)18/h1-7H,8H2,(H,17,20)
Peso formulazione 287.0462