Learn More
11-Deoxy Fusidic Acid, TRC
Codice prodotto. 30348869
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348869 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348869 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23630010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 11-Deoxyfusidic Acid
CAS 1013937-16-0
Formula molecolare C31 H48 O5
Quantità 10 mg
Sinonimo 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3-hydroxy-, (3α,4α,8α,9β,13α,14β,16β,17Z)-, (3α,4α,8α,9β,13α,14β,16β,17Z)-16-(Acetyloxy)-3-hydroxy-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, ent-(17Z)-16α-(Acetyloxy)-3β-hydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholesta-17(20),24-dien-21-oic acid, 11-Deoxyfusidic acid
InChI Formula InChI=1S/C31H48O5/c1-18(2)9-8-10-21(28(34)35)27-23-11-12-26-29(5)15-14-24(33)19(3)22(29)13-16-30(26,6)31(23,7)17-25(27)36-20(4)32/h9,19,22-26,33H,8,10-17H2,1-7H3,(H,34,35)/b27-21-/t19-,22-,23-,24+,25-,26-,29-,30-,31-/m0/s1
SMILES C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C
IUPAC Name (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-3-hydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-6-methylhept-5-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 500.7098
Peso formulazione 500.3502