Learn More
11-Fluoro Desloratadine, TRC
Codice prodotto. 17953445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17953445 1 mg 1mg
17921965 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17953445 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5909001MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298220-99-2
Formula molecolare C19 H20 Cl F N2
Molecular Weight (g/mol) 330.83
Sinonimo 8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. A (EP)
IUPAC Name 8-chloro-11-fluoro-11-piperidin-4-yl-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES FC1(C2CCNCC2)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc14
Specifica
Materiale o nome chimico 11-Fluoro Desloratadine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H20ClFN2/c20-16-5-6-17-14(12-16)4-3-13-2-1-9-23-18(13)19(17,21)15-7-10-22-11-8-15/h1-2,5-6,9,12,15,22H,3-4,7-8,10-11H2
Peso formulazione 330.1299
Percent Purity >95%