Learn More
11-Heneicosanol, 97%
Codice prodotto. 11351847
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11351847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05187.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3381-26-8 | C21H44O | 312.582 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3381-26-8
Formula molecolare C21H44O
Molecular Weight (g/mol) 312.582
Numero MDL MFCD00026547
InChI Key BCNCKKYOXRHQGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 11-heneicosanol, 11-henicosanol, 11-henicosanol #, acmc-20aozg
PubChem CID 76913
IUPAC Name henicosan-11-ol
SMILES CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)O
Specifica
Materiale o nome chimico 11-Heneicosanol
Punto di fusione 71°C to 73°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 1765841
Peso formulazione 312.58
Percent Purity 97%