Learn More
11-Hydroxy-N-methyl Dihydro Loratadine, TRC
Codice prodotto. 30012561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2.50mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012561 100 mg 100mg
30007762 500 mg 500mg
17933545 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012561 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH941375100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38089-93-9
Formula molecolare C20 H23 Cl N2 O
Molecular Weight (g/mol) 342.86
Sinonimo (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC Name 8-chloro-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ol
SMILES CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Specifica
Materiale o nome chimico (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H23ClN2O/c1-23-11-8-16(9-12-23)20(24)18-7-6-17(21)13-15(18)5-4-14-3-2-10-22-19(14)20/h2-3,6-7,10,13,16,24H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Peso formulazione 342.1499
Percent Purity >95%