Learn More
11-Keto Oxcarbazepine, TRC
Codice prodotto. 30011007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011007 10 mg 10mg
30007406 5 mg 5mg
30006608 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011007 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCK19750010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 537693-29-1
Formula molecolare C15 H10 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 266.25
Sinonimo 10,11-Dihydro-10,11-dioxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity 9
IUPAC Name 5,6-dioxobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C(=O)C(=O)c3ccccc13
Specifications
Materiale o nome chimico 11-Keto Oxcarbazepine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H10N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8H,(H2,16,20)
Peso formulazione 266.0691