Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Glass Crimp Neck Vials
Codice prodotto. 11535884 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
2 ml
2.7 mL
Marking Spot:
No
Sì
Graduato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Marking Spot Graduato Dimensione della confezione
11535884 2 mL Sì Yes pezzi 100
10326042 2 ml No No pezzi 100
11555894 2.7 mL No No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11535884
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Standard vials for GC and HPLC.
  • 11 mm Crimp Neck Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Graduato Yes
Stile collo Capsula
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo < 100 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot Sì
Altezza (sistema metrico) 32 mm