Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Glass Crimp Neck Vials
Codice prodotto. p-7238559 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
2 ml
2.7 mL
Marking Spot:
No
Sì
Graduato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Marking Spot Graduato Dimensione della confezione
10326042 2 ml No No pezzi 100
11535884 2 mL Sì Yes pezzi 100
11555894 2.7 mL No No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10326042
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Standard vials for GC and HPLC.
  • Fiala con collo a crimpare da 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 2 ml
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Graduato No
Stile collo Capsula
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo < 100 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura 11
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm