Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Micro-Vial, Clear Glass
Codice prodotto. 11505884 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.1 mL
1.3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11505884 1.3 mL pezzi 100
11865813 1.1 mL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11505884
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Standard vials for GC and HPLC.
  • 11 mm Crimp Neck Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro-Vial
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.3 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Capsula
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <4 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.1 mL
Stile della base Conical Bottom
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm