Specifica
| Descrizione | Micro-Vial |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 10 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.1 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Stile collo | Capsula |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | <2 μL |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 0.9 mL |
| Vedi altri risultati |