Learn More
(11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic Acid (Isoxepac), Mikromol™
Codice prodotto. 30049314
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049314 100 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049314 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0430.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic Acid (Isoxepac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid
CAS 55453-87-7
Nomi componenti o analita (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H12 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Artil, HP 549, Isoxepac, NSC 300907, P 720549, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-dihydro-11-oxo-, Olopatadine Related Compound C
InChI Formula InChI=1S/C16H12O4/c17-15(18)8-10-5-6-14-13(7-10)16(19)12-4-2-1-3-11(12)9-20-14/h1-7H,8-9H2,(H,17,18)
SMILES OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC Name 2-(11-oxo-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 268.26
Quantità 100 mg
Peso formulazione 268.0736 g/mol